Alcool perfluoro-tert-butylique
Synonyms: Perfluoro-t-butanol, Nonafluoro-tert-butyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
003281-5G 003281-25G 003281-100G
FLUO003281-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003281-5G FLUO003281-25G FLUO003281-100G
Alcool perfluoro-tert-butylique
Alcool perfluoro-tert-butylique
Formule: C₄HF₉O
MW: 236,04 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,693 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042092
Numéro CAS: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité