1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.8% pour synthèse peptidique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: HFIP
ACRO354861000EA 955 EUR InStock
ACRO354861000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.8% pour synthèse peptidique
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Point d'ébullition: 59,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,596 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
ONU: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité