1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: HFIP
A12747.22EA 298 EUR InStock
A12747.22 A12747.99 A12747.14 A12747.06
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Point d'ébullition: 59…60 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,619
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
ONU: 1760
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité