VWR® Advanced, Bouffant Caps, Latex-Free
Fournisseur: VWR Collection
113-8890EA 108 EUR InStock
113-8890 113-8894 113-8893 113-8891 113-8889 113-8892
VWR® Advanced, Bouffant Caps, Latex-Free
Vêtements à usage unique
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en blanc ou bleu
Poids : 16 g/m²
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité