1,1,1-Trifluoro-2-propanol
001252-5G 001252-25G
FLUO001252-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001252-5G FLUO001252-25G
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Formule: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014403
Numéro CAS: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité