2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol, PFPOH (pentafluoropropanol), 1H,1H-Pentafluoropropanol-1, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol
303790050 303790250
ACRO303790050EA 66.1 EUR InStock
ACRO303790050 ACRO303790250
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (1013 hPa)
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004673
Numéro CAS: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
ONU: 1986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité