2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
A10414.09 A10414.14 A10414.18
A10414.09EA 74.7 EUR InStock
A10414.09 A10414.14 A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 375-01-9 Molecular Formula: C4H3F7O Formula Weight: 200.06 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.300 Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 1761907 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004674
Formule: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C
Densité: 1.596
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004674
Numéro CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité