2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol
Danger
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
001237-100G 001237-25G
FLUO001237-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001237-100G FLUO001237-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol
Formule: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004674
Numéro CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité