2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutane-1-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20587.22EA 325 EUR InStock
B20587.22 B20587.14 B20587.06
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutane-1-ol 95%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutane-1-ol
Formule: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C
Densité: 1,64
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042309
Numéro CAS: 382-31-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité