3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
L16879.03 L16879.06
L16879.03EA 97.7 EUR InStock
L16879.03 L16879.06
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 2240-88-2 Molecular Formula: CF3CH2CH2OH Formula Weight: 114.07 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.3200 Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1734777 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190649
Formule: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C
Densité: 1.294
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190649
Numéro CAS: 2240-88-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité