4,4,4-Trifluorobutane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21460.03EA 66.4 EUR InStock
B21460.03 B21460.06
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol ≥97%
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol
Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C
Densité: 1,193
Point d'éclair: 52 °C (125 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041483
Numéro CAS: 461-18-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité