VWR®, Casquette à filet
Fournisseur: VWR
VWR®
113-8905EA 156 EUR InStock
113-8905 113-8904
VWR®, Casquette à filet
Vêtements à usage unique
Ces charlottes à usage unique, avec filet à cheveux et visière, sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Couverture totale des cheveux grâce au filet à cheveux
  • Disponibles en blanc ou bleu
Poids : 10 g/m² (filet à cheveux), 40 g/m² (dessus), 100 g/m² (visière)
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité