Chlorure de trifluorométhanesulfonyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO173050050EA 76.2 EUR InStock
ACRO173050050 ACRO173051000 ACRO173050250
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle 99%
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle
Formule: CClF₃O₂S
MW: 168,52 g/mol
Point d'ébullition: 29…32 °C
Densité: 1,58 g/cm³
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00007451
Numéro CAS: 421-83-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité