Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
312700100 312700500
ACRO312700100EA 64.5 EUR InStock
ACRO312700100 ACRO312700500
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle 99%
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 85…86 °C (12 mmHg)
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000407
Numéro CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Titration excess NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité