VWR®, Cagoules avec masque intégré
Fournisseur: VWR Collection
113-8911EA 344 EUR InStock
113-8911 113-8912
VWR®, Cagoules avec masque intégré
Vêtements à usage unique
Ces cagoules à usage unique, avec masque à 2 épaisseurs, sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids : 10 g/m²
Conditionnement: 50 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité