Trifluoromethanesulfonate de méthyle
006835-10G 006835-50G
FLUO006835-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006835-10G FLUO006835-50G
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (1013 hPa)
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000409
Numéro CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité