Anhydride trifluoromethanesulfonique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
175060010 175060500 175062500
ACRO175060010EA 36.2 EUR InStock
ACRO175060010 ACRO175060500 ACRO175062500
Anhydride trifluoromethanesulfonique 98+%
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Formule: C₂F₆O₅S₂
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Densité: 1.7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
ONU: 3265
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3230 (20°C, 589 nm)
Titration with CHA 98.0 to 101.0 %
Impurity ≤1.0 % CF3SO3H
Distillation range ≥95 % (between 123-133°C)
Pour point < -40°C
Residue ≤10 ug/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité