Anhydride trifluoromethanesulfonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11767.22 A11767.14 A11767.09 A11767.18 A11767.30
A11767.22EA 477 EUR InStock
A11767.22 A11767.14 A11767.09 A11767.18 A11767.30
Anhydride trifluoromethanesulfonique ≥98%
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Purity: 98% CAS No.: 358-23-6 Molecular Formula: C2F6O5S2 Formula Weight: 282.13 Refractive Index: 1.3210 Melting Point: -80° Boiling Point: 81-83° Beilstein Reference: 1813600 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000408
Formule: C₂F₆O₅S₂
Point d'ébullition: 81…83 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.720
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité