Anhydride trifluoromethanesulfonique
Danger
Synonyms: Triflic anhydride
007526-50G 007526-250G
FLUO007526-50GEA 0 EUR InStock
FLUO007526-50G FLUO007526-250G
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Formule: C₂F₆O₅S₂
MW: 282,14 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité