Acide trifluoromethanesulfonique
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid
003328-100G 003328-500G 003328-1KG
FLUO003328-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003328-100G FLUO003328-500G FLUO003328-1KG
Acide trifluoromethanesulfonique
Acide trifluoromethanesulfonique
Formule: CHF₃O₃S
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007514
Numéro CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité