Trifluoromethanesulfonate de sodium
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
007292-5G 007292-25G
FLUO007292-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007292-5G FLUO007292-25G
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Formule: CF₃NaO₃S
MW: 172,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061607
Numéro CAS: 2926-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité