Trifluoromethanesulfonate d'argent
Synonyms: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
007272-1G 007272-10G 007272-50G
FLUO007272-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007272-1G FLUO007272-10G FLUO007272-50G
Trifluoromethanesulfonate d'argent
Silver trifluoromethanesulphonate
Formule: CAgF₃O₃S
MW: 256,94 g/mol
Point de fusion: 356 °C
Numéro MDL: MFCD00013226
Numéro CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité