Trifluoromethanesulfonate d'argent pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Silver trifluoromethanesulfonateTrifluoromethanesulphonic acid silver saltSilver triflateSilver(I) trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14325.0025EA 383 EUR InStock
8.14325.9999 8.14325.0025 8.14325.0005
Trifluoromethanesulfonate d'argent pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulfonate d'argent
Formule: CAgF₃O₃S
MW: 256,94 g/mol
Point de fusion: 356 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013226
Numéro CAS: 2923-28-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité