Trifluoromethanesulfonate d'argent ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
Synonyms: Silver trifluoromethanesulfonateTrifluoromethanesulphonic acid silver saltSilver triflateSilver(I) trifluoromethanesulphonate
STRE47-2000-5GEA 49 EUR InStock
STRE47-2000-5G
Trifluoromethanesulfonate d'argent ≥99%
Trifluoromethanesulfonate d'argent
Metal Triflate
Formule: CAgF₃O₃S
MW: 256,94 g/mol
Point de fusion: 356 °C
Numéro MDL: MFCD00013226
Numéro CAS: 2923-28-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité