1-Iodohexadécane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: Stabilised with copper
A12977.14 A12977.22 A12977.30
A12977.14EA 47.7 EUR InStock
A12977.14 A12977.22 A12977.30
1-Iodohexadécane ≥98% stabilisé
1-Iodohexadécane
Stabilized with copper
Formule: C₁₆H₃₃I
MW: 352,34 g/mol
Point d'ébullition: 206…207 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 1.121
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001089
Numéro CAS: 544-77-4
EINECS: 208-879-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité