Iodoacétonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
122290050 122290250
ACRO122290050EA 126 EUR InStock
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodoacétonitrile 95%
Iodoacétonitrile
Formule: C₂H₂IN
Point d'ébullition: 182…184 °C (720 mmHg)
Densité: 2.3 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001886
Numéro CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité