Iodoacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03634.09 L03634.18
L03634.09EA 57 EUR InStock
L03634.09 L03634.18
Iodoacétonitrile ≥97%
Iodoacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 624-75-9 Molecular Formula: C2H2IN Formula Weight: 166.95 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 70-72°/10mm Beilstein Reference: 1734628 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00001886
Formule: C₂H₂IN
Point d'ébullition: 70…72 °C (10 mmHg)
Densité: 2.306
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001886
Numéro CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité