Acide iodoacétique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO122280250EA 72.5 EUR InStock
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Acide iodoacétique 97%
Acide iodoacétique
Formule: C₂H₃IO₂
MW: 185,95 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002685
Numéro CAS: 64-69-7
ONU: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité