1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
L00431.06 L00431.14
L00431.06EA 114 EUR InStock
L00431.06 L00431.14
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine tech. 90%, grade Technique
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine
Purity: 90% CAS No.: 36805-97-7 Molecular Formula: C11H25NO2 Formula Weight: 203.33 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 75-77°/12mm Beilstein Reference: 969629 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00015002
Formule: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203,32 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (12 mmHg)
Densité: 0.850
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015002
Numéro CAS: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité