Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diméthoxytriméthylamine

Fournisseur: Molekula

MOLE46666234-100GEA 0 EUR InStock
MOLE46666234-100G
1,1-Diméthoxytriméthylamine
1,1-Diméthoxytriméthylamine


Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Densité: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité