Triéthanolamine (Trolamine) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
139560010 139560025 139560251 139561000
ACRO139560010EA 67 EUR InStock
ACRO139560010 ACRO139560025 ACRO139560251 ACRO139561000
Triéthanolamine (Trolamine) 97%
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.1245 g/cm³
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité