Triéthanolamine (Trolamine) 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
421630010 421630025 421631000 421630250
ACRO421630010EA 91.6 EUR InStock
ACRO421630010 ACRO421630025 ACRO421631000 ACRO421630250
Triéthanolamine (Trolamine) 99+%
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.1245 g/cm³
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité