Triéthanolamine (Trolamine) ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2,2',2''-Nitrilotriéthanol
28743.290EA 42.1 EUR InStock
28743.290
Triéthanolamine (Trolamine) ≥95%, TECHNICAL
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 335,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21,6 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 179 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
Merck Index: 12,09798
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité