Triéthanolamine (Trolamine) ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
28746.290EA 82.7 EUR InStock
28746.290 28746.320
Triéthanolamine (Trolamine) ≥99.0% pour analyses
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 335.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21.6 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 179 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Solidification point 20 - 22 °C
Diethanolamine Max. 0.5 %
Ethanolamine Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité