Triéthanolamine (Trolamine)
Fournisseur: Roth Carl
6300.1 6300.2 6300.3
ROTH6300.1EA 31.9 EUR InStock
ROTH6300.1 ROTH6300.2 ROTH6300.3
Triéthanolamine (Trolamine)
Triéthanolamine (Trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 335.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21.6 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 179 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002855
Numéro CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité