N,N-Diméthyldodécylamine 95% pract.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dodécyldiméthylamine
ACRO408292500EA 238 EUR InStock
ACRO408292500 ACRO408290010
N,N-Diméthyldodécylamine 95% pract.
N,N-Diméthyldodécylamine
Formule: C₁₄H₃₁N
MW: 213,41 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,787 g/cm³
Point d'éclair: 118 °C
Numéro MDL: MFCD00008970
Numéro CAS: 112-18-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Dodecyl)
Color scale ≤30 APHA
Titration ≥94 % (Tertiary amine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité