N,N-Diméthyloctylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
225290250 225295000 225290025
ACRO225290250EA 59.1 EUR InStock
ACRO225290250 ACRO225295000 ACRO225290025
N,N-Diméthyloctylamine 97%
N,N-Diméthyloctylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.765 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009558
Numéro CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité