N,N-Diméthyloctylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
A12546.09 A12546.18 A12546.30
A12546.09EA 34.6 EUR InStock
A12546.09 A12546.18 A12546.30
N,N-Diméthyloctylamine 95%
N,N-Diméthyloctylamine
Purity: 95% CAS No.: 7378-99-6 Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)2 Formula Weight: 157.30 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4243 Melting Point: -57° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 1698081 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00009558
Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.765
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009558
Numéro CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité