N,N-Diméthyloctylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
8.41863.0025EA 42.3 EUR InStock
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
N,N-Diméthyloctylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthyloctylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009558
Numéro CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité