N,N-Diméthyléthylenediamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Diméthylaminoéthylamine2-Aminoéthyldiméthylamine
ACRO116205000EA 254 EUR InStock
ACRO116205000 ACRO116201000 ACRO116200250
N,N-Diméthyléthylenediamine 99%
N,N-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 105,5…107 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008175
Numéro CAS: 108-00-9
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité