N,N-Diméthyléthylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Diméthylaminoéthylamine2-Aminoéthyldiméthylamine
B20182.30EA 151 EUR InStock
B20182.30 B20182.22 B20182.18
N,N-Diméthyléthylenediamine 97%
N,N-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,810
Point d'éclair: 12 °C (53 °F)
Numéro MDL: MFCD00008175
Numéro CAS: 108-00-9
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité