L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N,N-Diméthyléthylenediamine zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
MQ200
8.03779.0100 8.03779.9022
8.03779.0100EA 63.9 EUR InStock
8.03779.0100 8.03779.9022
N,N-Diméthyléthylenediamine zS, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: ∼106 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008175
Numéro CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ONU: 2733
ADR: 3 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 12.5 °C
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité