N,N,N'-Triméthyléthylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
366910050 366910250 366911000
ACRO366910050EA 83.4 EUR InStock
ACRO366910050 ACRO366910250 ACRO366911000
N,N,N'-Triméthyléthylenediamine 97%
N,N,N'-Triméthyléthylenediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: 116…118 °C (760 mmHg)
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014874
Numéro CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité