N,N,N'-Triméthyléthylenediamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31785.03 31785.06 31785.14
31785.03EA 32.3 EUR InStock
31785.03 31785.06 31785.14
N,N,N'-Triméthyléthylenediamine ≥98%
N,N,N'-Triméthyléthylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 142-25-6 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 9°(49°F) Physical Form: Liquid Density: 0.804 Refractive Index: 1.4190 Odour: Amine-like Boiling Point: 116-118° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00014874
Formule: C₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: 116…118 °C
Densité: 0.804
Point d'éclair: 9 °C (49 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014874
Numéro CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité