1,2-Bis(diéthylamino)éthane 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 51.4 EUR InStock
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
1,2-Bis(diéthylamino)éthane 99+%
1,2-Bis(diéthylamino)éthane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 189…192 °C (760 mmHg)
Densité: 0.808 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009055
Numéro CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité