N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
50406-1 50406-2
BMOL50406-1EA 0 EUR InStock
BMOL50406-1 BMOL50406-2
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité