N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour analyses, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(diméthylamino)éthane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.10732.0100EA 40.9 EUR InStock
1.10732.0100
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour analyses, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
ONU: 2372
ADR: 3,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/66/2299966.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité