1,2-Bis(diméthylamino)méthane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04037.22 L04037.14
L04037.22EA 146 EUR InStock
L04037.22 L04037.14
1,2-Bis(diméthylamino)méthane 99%
1,2-Bis(diméthylamino)méthane
Purity: 99% CAS No.: 51-80-9 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.4010 Melting Point: -55° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 1731946 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008328
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 83…85 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.749
Point d'éclair: –12 °C (10 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008328
Numéro CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité