Hexaméthylène diisocyanate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexamethylene diisocyanate
Packaged under argon.
43803.30 43803.18
43803.30EA 127 EUR InStock
43803.30 43803.18
Hexaméthylène diisocyanate ≥98%
Hexaméthylène diisocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 822-06-0 Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO Formula Weight: 168.19 Flash Point: 130°(266°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 1.05 Refractive Index: 1.4520 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent Melting Point: -67° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 956709 UN No.: 2281 MDL No.: MFCD00002047
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 1.05
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002047
Numéro CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
ONU: 2281
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité