Hexaméthylène diisocyanate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexamethylene diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22066.0250 8.22066.1000 8.22066.9025
8.22066.0250EA 56 EUR InStock
8.22066.0250 8.22066.1000 8.22066.9025
Hexaméthylène diisocyanate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexaméthylène diisocyanate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002047
Numéro CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
ONU: 2281
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 168.2 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.007 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 9.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 454 °C
Synonyms 1,6-Diisocyanatohexane
Hill Formula C8H12N2O2
Chemical Formula OCN(CH2)6NCO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité